Learn More
Thermo Scientific™ EcoRI (10 U/l)
Das Restriktionsenzym EcoRI erkennt G^AATTC-Stellen und schneidet am besten bei 37°C in seinem eigenen einzigartigen Puffer.
79.25 CHF - 303.00 CHF
Spezifikation
Konzentration 10 U/μl
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10819360
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
ER0271
5000 E
79.25 CHF
5000 Einheiten
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10252630
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
ER0272
5 x 5000 E
303.00 CHF
5 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10680071
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
ER0275
10.000 U
117.00 CHF
10000 Einheiten
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Herkömmliche Restriktionsendonukleasen sind eine große Ansammlung hochwertiger Restriktionsenzyme, die für den Einsatz in einem der Puffer des Fünf-Puffer-Systems optimiert sind. Darüber hinaus bietet der universelle Tango Puffer Vorteile bei Doppelverdauungen. Alle Enzyme zeigen unter den empfohlenen Puffer- und Reaktionsbedingungen 100 % Aktivität. Um eine konsistente Enzymleistung zu gewährleisten, enthalten Thermo Scientific Restriktionsenzym-Puffer vorgemischtes BSA, welches die Stabilität zahlreicher Enzyme verbessert und Schadstoffe bindet, die in DNA-Proben enthalten sein können.
Besondere Eigenschaften
  • Überragende Qualität – strenge Qualitätskontrolle und branchenführender Fertigungsprozess
  • Praktisches, farbkodiertes Fünf-Puffer-System
  • Mit universellem Tango Puffer für Doppelverdauungen
  • BSA in Reaktionspuffern vorgemischt
  • Große Auswahl an Restriktionsendonuklease-Spezifikationen
Spezifikation
Spezifikation
10 U/μl
Dokumentation
Product Certifications
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ EcoRI (10 U/l)