Learn More
Thermo Scientific™ EcoRI (10 U/l)
Das Restriktionsenzym EcoRI erkennt G^AATTC-Stellen und schneidet am besten bei 37°C in seinem eigenen einzigartigen Puffer.
Marke: Thermo Scientific™ ER0271
53.28 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
57.85 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Herkömmliche Restriktionsendonukleasen sind eine große Ansammlung hochwertiger Restriktionsenzyme, die für den Einsatz in einem der Puffer des Fünf-Puffer-Systems optimiert sind. Darüber hinaus bietet der universelle Tango Puffer Vorteile bei Doppelverdauungen. Alle Enzyme zeigen unter den empfohlenen Puffer- und Reaktionsbedingungen 100 % Aktivität. Um eine konsistente Enzymleistung zu gewährleisten, enthalten Thermo Scientific Restriktionsenzym-Puffer vorgemischtes BSA, welches die Stabilität zahlreicher Enzyme verbessert und Schadstoffe bindet, die in DNA-Proben enthalten sein können.
Überblick
- Überragende Qualität – strenge Qualitätskontrolle und branchenführender Fertigungsprozess
- Praktisches, farbkodiertes Fünf-Puffer-System
- Mit universellem Tango Puffer für Doppelverdauungen
- BSA in Reaktionspuffern vorgemischt
- Große Auswahl an Restriktionsendonuklease-Spezifikationen
Anwendungen
- Molekulare Klonierung
- Kartierung von Restriktionsstellen
- Genotypisierung
- Southern Blot
- Restriktionsfragmentlängenpolymorphismus (RFLP)
- SNP
Spezifikation
10 U/μl | |
37 °C | |
5000 E | |
EcoRI |