Learn More
Fisherbrand™ 100 - General Purpose Digital Heating Circulator Stirrer with Stainless Steel Bath
General purpose digital heated circulator and stainless tank for straightforward applications requiring accurate temperature control.
1350.00 CHF - 2360.00 CHF
Spezifikation
Kondensatortyp Luftgekühlt
Flussrate 0 to 13 L/min.
Typ Umwälzthermostat mit offenem Bad
Externe Umwälzung No
Material Rostfreier Stahl
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Abmessungen (L x B x H) Temperaturbereich Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Abmessungen (L x B x H) Temperaturbereich Preis Menge & Verfügbarkeit  
17215566
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
17215566
5 L 330 x 180 x 395 mm Ambient 15°C to 100°C
1350.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 23-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17275556
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
17275556
12 L 360 x 330 x 395 mm Ambient +5°C to 100°C
1580.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 23-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17285556
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
17285556
18 L 540 x 330 x 395 mm Ambient 5°C to 100°C
1690.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 23-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17295556
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
17295556
26 L 540 x 330 x 405 mm Ambient 5°C to 100°C
1790.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 23-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17205566
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
17205566
38 L 730 x 333 x 450 mm Ambient 5°C to 100°C
2360.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 23-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Incorporates Intelligent Control Optimisation TM (ICO) for adaptive intelligent PID temperature control.
  • Stability: ±0.05°C
  • Clear, bright 4-digit LED display
  • Simple, intuitive user interface with dial and two function buttons
  • Model available with or without T-clamp
  • Low-liquid detection (float switch)
  • Fixed over temperature
  • 2-point user calibration
  • Visual alarm
  • Accessories including lids, racks and immersion coolers sold separately
Spezifikation
Spezifikation
Luftgekühlt
Umwälzthermostat mit offenem Bad
Rostfreier Stahl
220/240 V
0 to 13 L/min.
No
3 Jahre
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 100 - General Purpose Digital Heating Circulator Stirrer with Stainless Steel Bath