Learn More
Fisherbrand™ Mechanischer Zähler als Tischgerät
Durch Drücken der Tasten in der entsprechenden Blutkörperchen-Kategorie lassen sich die Zählungen verfolgen. Fisherbrand™ Mechanische Tischzählgeräte sind eine wirtschaftliche Lösung für die Zählung von Blutzellen, Bakterienkolonien und anderen Arten der wiederholten Zählung.
396.00 CHF - 561.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Economy Zähler als Tischgerät |
---|---|
Displaytyp | Mechanical |
Menge | Je 1 |
Höhe (angloamerikanisch) | 2.2 in. |
Höhe (metrisch) | 56 mm |
Produktcode | Marke | Modell | Beschreibung | Enthält | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Beschreibung | Enthält | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11344095
|
Fisherbrand™
HS5360B |
HS5360B | 9-Tasten-Zähler | Kennzeichnungen: Baso, Eosin., Myelo., Juven., Stab., Seg., Lymph., Mono. und Total | 320 mm |
561.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
11334095
|
Fisherbrand™
HS5360A |
HS5360A | 6-Tasten-Zähler | Kennzeichnungen: Baso., Eosin., Mono., Lymph., Poly. und Total | 250 mm |
396.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
Beschreibung
- Jede Taste zeichnet bis zu 999 Klicks auf
- Das Gesamtfenster zeigt die Gesamtzahl der Klicks auf allen anderen Tasten
- Ein Tonsignal erklingt, wenn die Gesamtzahl der Blutkörperchen 100 Klicks erreicht
- HS5360A:
- Baso., Eosin., Mono., Lymph., Poly. und Total,
- Maße 250 x 76 x 56 mm
- HS5360B:
- Baso, Eosin., Myelo., Juven., Stab., Seg., Lymph., Mono. und Total,
- Maße 320 x 76 x 56 mm
- HS5360A:
Spezifikation
Economy Zähler als Tischgerät | |
Je 1 | |
56 mm | |
76 mm |
Mechanical | |
2.2 in. | |
3 in. |