Learn More
Fisherbrand™ Mechanischer Zähler als Tischgerät
Durch Drücken der Tasten in der entsprechenden Blutkörperchen-Kategorie lassen sich die Zählungen verfolgen. Fisherbrand™ Mechanische Tischzählgeräte sind eine wirtschaftliche Lösung für die Zählung von Blutzellen, Bakterienkolonien und anderen Arten der wiederholten Zählung.
Marke:  Fisherbrand™ HS5360B
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11344095
  • 561.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Jede Taste zeichnet bis zu 999 Klicks auf
  • Das Gesamtfenster zeigt die Gesamtzahl der Klicks auf allen anderen Tasten
  • Ein Tonsignal erklingt, wenn die Gesamtzahl der Blutkörperchen 100 Klicks erreicht
    • HS5360A:
      • Baso., Eosin., Mono., Lymph., Poly. und Total,
      • Maße 250 x 76 x 56 mm
    • HS5360B:
      • Baso, Eosin., Myelo., Juven., Stab., Seg., Lymph., Mono. und Total,
      • Maße 320 x 76 x 56 mm
Spezifikation
Spezifikation
Economy Zähler als Tischgerät
9-Tasten-Zähler
Je 1
56 mm
320 mm
76 mm
Mechanical
HS5360B
2.2 in.
12.6 in.
3 in.
Kennzeichnungen: Baso, Eosin., Myelo., Juven., Stab., Seg., Lymph., Mono. und Total
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Mechanischer Zähler als Tischgerät > Länge: 320 mm