Learn More
Micronova™ Econo CurtainCleaner™
Ermöglicht dem Anwender die Reinigung von Vinylstreifenvorhängen, beide Seiten gleichzeitig, in Reinräumen und in Supportbereichen MicroNova™ Econo CurtainCleaner™ umschließt den Vorhang an der oberen Anbringung, um beide Seiten des Vorhangs zu reinigen.
428.00 CHF - 439.00 CHF
Spezifikation
Abmessungen | 35,6 x 5,1 cm (14 x 2 in.) |
---|---|
Produkttyp | Bestrahlter Flachkopf-Moppbezug |
Farbe | Weiß |
Länge (angloamerikanisch) | 14 in. |
Sterilität | Steril |
Produktcode | Marke | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15516180
![]() ![]() |
Micronova™
ECC6-14IR |
Glatt gestrickter Polyester, Urethanschaum, Polyester |
428.00 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 03-11-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15506180
![]() ![]() |
Micronova™
ECC11-14IR |
Texturiertes Polyester, Urethanschaum, Polyester |
439.00 CHF
12 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Das Micronova Econo CurtainCleaner™ Gerät verfügt über zwei 14 in. lange Stangenklammern, die an der Oberseite des Vorhangs festgeklemmt werden. Nun einfach nach unten gleiten lassen, um das Reinigungsmittel auf beiden Seiten des Vorhangs gleichzeitig aufzutragen oder abzuziehen. Die Aufsätze sind entweder in glattem oder strukturiertem Polyester mit einer Schaumstoffschicht erhältlich, die Desinfektionsmittel aufnimmt und das Auswringen erleichtert.
- Einfache Klemmausrüstung zum Reinigen von Vinylstreifenvorhängen
- Elektropolierter Edelstahladapter mit zwei 14 in. langen Stangenklammern
- Reinigt beide Seiten des Streifenvorhangs gleichzeitig
- Die Aufsätze sind in verschiedenen Materialien für spezielle Reinigungszwecke erhältlich:
- NovaPoly — 100 % glatt gestricktes Polyester für ausgezeichnetes Dispergieren von Desinfektionsmitteln
- PolySorb — 100 % strukturiertes Polyester zum Entfernen von Rückständen und Dispergieren von Desinfektionsmitteln
- Entwickelt für saubere und kontrollierte Umgebungen
- Der Adapter wird für eine längere Reichweite an die Griffe der Serie SSU angeschlossen
- Gammabestrahlte Aufsätze für aseptische Bereiche erhältlich
- Beständig gegenüber Alkohol und starken Desinfektionsmitteln
- Waschbar und zur Wiederverwendung geeignet
- Autoklavierbar
Spezifikation
35,6 x 5,1 cm (14 x 2 in.) | |
Weiß | |
Steril | |
Autoklavierbar | |
2 in. | |
Nein |
Bestrahlter Flachkopf-Moppbezug | |
14 in. | |
35,6 cm | |
5,1 cm | |
Chemikalien | |
Reinigung und Desinfektion von Streifenvorhängen in Reinräumen |