Learn More
Micronova™ Econo CurtainCleaner™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Ermöglicht dem Anwender die Reinigung von Vinylstreifenvorhängen, beide Seiten gleichzeitig, in Reinräumen und in Supportbereichen MicroNova™ Econo CurtainCleaner™ umschließt den Vorhang an der oberen Anbringung, um beide Seiten des Vorhangs zu reinigen.
Marke:  Micronova™ ECC6-14IR
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15516180
  • 428.00 CHF / 12 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 21-10-2025
Beschreibung
Das Micronova Econo CurtainCleaner™ Gerät verfügt über zwei 14 in. lange Stangenklammern, die an der Oberseite des Vorhangs festgeklemmt werden. Nun einfach nach unten gleiten lassen, um das Reinigungsmittel auf beiden Seiten des Vorhangs gleichzeitig aufzutragen oder abzuziehen. Die Aufsätze sind entweder in glattem oder strukturiertem Polyester mit einer Schaumstoffschicht erhältlich, die Desinfektionsmittel aufnimmt und das Auswringen erleichtert.
  • Einfache Klemmausrüstung zum Reinigen von Vinylstreifenvorhängen
  • Elektropolierter Edelstahladapter mit zwei 14 in. langen Stangenklammern
  • Reinigt beide Seiten des Streifenvorhangs gleichzeitig
  • Die Aufsätze sind in verschiedenen Materialien für spezielle Reinigungszwecke erhältlich:
    • NovaPoly — 100 % glatt gestricktes Polyester für ausgezeichnetes Dispergieren von Desinfektionsmitteln
    • PolySorb — 100 % strukturiertes Polyester zum Entfernen von Rückständen und Dispergieren von Desinfektionsmitteln
  • Entwickelt für saubere und kontrollierte Umgebungen
  • Der Adapter wird für eine längere Reichweite an die Griffe der Serie SSU angeschlossen
  • Gammabestrahlte Aufsätze für aseptische Bereiche erhältlich
  • Beständig gegenüber Alkohol und starken Desinfektionsmitteln
  • Waschbar und zur Wiederverwendung geeignet
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
35,6 x 5,1 cm (14 x 2 in.)
ECC6 - 14IR
14 in.
35,6 cm
5,1 cm
Chemikalien
12 Packungen
QDECC-14 Mop-Adapter
ISO 9001
Bestrahlter Flachkopf-Moppbezug
Weiß
Steril
Autoklavierbar
2 in.
Nein
Edelstahl-Befestigungselemente
Reinigung und Desinfektion von Streifenvorhängen in Reinräumen
Glatt gestrickter Polyester, Urethanschaum, Polyester
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer048840-000 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum12/05/2025 Catalog NumberECC6-14IR
Chargennummer047336-000 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum21/01/2025 Catalog NumberECC6-14IR
Chargennummer046487-000 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum02/12/2024 Catalog NumberECC6-14IR
Chargennummer045000-000 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum21/08/2024 Catalog NumberECC6-14IR
Chargennummer044714-000 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum09/08/2024 Catalog NumberECC6-14IR
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Micronova™ Econo CurtainCleaner™ > Econo CurtainCleaner, NovaPoly, 100 % gestrickter Polyester, bestrahlter Moppaufsatz, 14 in. (35,56 cm)