Learn More
Labcon Eclipse™ Macro 5 ml Pipettenspitzen
Für gängige Macro-Pipetten
27.85 CHF - 196.00 CHF
Spezifikation
Volumen (metrisch) | 1 bis 5 ml |
---|---|
Gefiltert | Ungefiltert |
Farbe | klar |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Länge (angloamerikanisch) | 5,68 in. |
Produktcode | Marke | Sterilität | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Sterilität | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16603882
![]() |
Labcon
1028-740-000-9 |
Unsteril | Rack |
183.00 CHF
294 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16613882
![]() |
Labcon
1028-745-000-9 |
Steril | Rack |
196.00 CHF
294 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16623882
![]() |
Labcon
1028-860-000-9 |
Unsteril | Bagged |
27.85 CHF
250 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Pipettenspitze
- Für gängige Macro-Pipetten
- 1–5 ml
- ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht pyrogen)
- Polypropylen USP Klasse VI Harz
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
1 bis 5 ml | |
klar | |
5,68 in. | |
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD-Konformität | |
Liquid Handling | |
Ja | |
Nein | |
Polypropylenharz |
Ungefiltert | |
Autoklavierbar | |
144,3 mm | |
Frei von ATP, RNase, DNase und Endotoxin (nicht-pyrogen) | |
Makro | |
Macropipette | |
Eclipse™ |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labcon Eclipse™ Macro 5 ml Pipettenspitzen