Learn More
Labcon Eclipse™ Macro 5 ml Pipettenspitzen
GREENER_CHOICE
Für gängige Macro-Pipetten
Marke:  Labcon 1028-745-000-9
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16613882
  • 196.00 CHF / 294 Stück
Verfügbar ab: 30-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Pipettenspitze
  • Für gängige Macro-Pipetten
  • 1-5 ml
  • ATP, RNase/DNase und frei von Endotoxin (nichtpyrogen)
  • Polypropylen USP Klasse VI Harz
  • Hergestellt in den USA
Spezifikation
Spezifikation
1 bis 5 ml
Steril
Autoklavierbar
144,3 mm
Frei von ATP, RNase, DNase und Endotoxin (nicht-pyrogen)
E-Strahl
Makro
49 Stück/Gestell
Macropipette
Eclipse™
Ungefiltert
klar
5,68 in.
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD-Konformität
Liquid Handling
Rack
49/Regal; 6 Regale/Karton
Ja
Nein
Polypropylenharz
Name des Produkts
Labcon Eclipse™ Macro 5 ml Pipettenspitzen > 49/Gestell; 6 Gestelle/Karton; steril