Learn More
Labcon™ Eclipse™ 200 μL Wide Orifice Pipette Tips
These beveled point tips have a 1.45 mm orifice for use with viscous samples.
20.55 CHF - 75.65 CHF
Specifica
Volumen (metrisch) | 200 μl |
---|---|
Gefiltert | Ungefiltert |
Farbe | Durchsichtig |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Länge (angloamerikanisch) | 1,95 in. |
Codice del prodotto | Marca | Zertifizierung/Konformität | Format | Sterilität | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Zertifizierung/Konformität | Format | Sterilität | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
16653872
|
Labcon™
1026-260-000-9 |
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE-IVD-Konformität | Rack, 96 | Unsteril |
47.40 CHF
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
16663872
|
Labcon™
1026-965-006-9 |
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE-IVD-Konformität | Rack, 96 | Steril |
75.65 CHF
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
17557786
|
Labcon™
1026-800-000-9 |
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, USP Klasse VI | Im Beutel | Unsteril |
20.55 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
17567786
|
Labcon™
1026-960-006-9 |
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, USP Klasse VI | Rack, 96 | Unsteril |
51.45 CHF
960 Stück |
Verfügbar ab: 14-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Descrizione
- Fits most standard 200 μL pipettes
- Polypropylene USP Class VI Resin
- Made in USA
Specifica
200 μl | |
Durchsichtig | |
1,95 in. | |
Liquid Handling | |
Ja | |
Nein | |
Polypropylenharz |
Ungefiltert | |
Autoklavierbar | |
49,7 mm | |
Breite Öffnung, Kegelpunkt | |
200 μl-Pipetten | |
Eclipse™ |