Learn More
Labcon™ Eclipse™ 200 μl-Pipettenspitzen mit weiter Öffnung
These beveled point tips have a 1.45 mm orifice for use with viscous samples.
Marke:  Labcon™ 1026-800-000-9
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17557786
  • 19.33 CHF / 1000 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Passend für die meisten Standard 200 μl-Pipetten
  • Polypropylen-Harz der USP-Klasse VI
  • Hergestellt in den USA
Spezifikation
Spezifikation
200 μl
Unsteril
Autoklavierbar
49,7 mm
ATP-, RNase/DNase-, Endotoxin-frei
Im Beutel
1000 Spitzen/Packung, 10 Packungen/Karton
Universelle Passform
Eclipse™
Ungefiltert
klar
1,95 in.
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, USP Klasse VI
Liquid Handling
Breite Öffnung, Kegelpunkt
Ja
Nein
Polypropylenharz