Learn More
Labcon™ Eclipse™ 200 μl gelbe Pipettenspitzen mit schräger Spitze
Diese Pipettenspitzen passen auf die gängigsten 200 μl-Pipettiergeräte.
Marke: Labcon™ 1030-960-006-9
48.94 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24311" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Schräge Spitze
- ATP-, RNase/DNase- und Endotoxin-frei (nicht pyrogenisch)
- Polypropylen-Harz der USP-Klasse VI
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
200 μl | |
Unsteril | |
Violett | |
1,95 in. | |
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE-IVD-Konformität | |
Liquid Handling | |
Abgeschrägt | |
RT | |
Universelle Passform | |
Eclipse™ |
Ungefiltert | |
Gelb | |
Autoklavierbar | |
49,7 mm | |
ATP-, RNase/DNase- und Endotoxin-frei | |
Rack, 96 | |
96 Spitzen/Rack, 10 Racks/Packung, 10 Packungen/Karton | |
Ja | |
Nein | |
Polypropylenharz |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85%