Learn More
Labcon™ Eclipse™ 20 μl Pipettenspitzen für Rainin™ LTS Pipettierer
Geringe Montage- und Auswurfkräfte unter 3 kg
Marke: Labcon™ 1011-260-000-9
44.49 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- ATP-, RNase/DNase- und Endotoxin-frei (nicht pyrogenisch)
- Polypropylen-Harz der USP-Klasse VI
- Autoklavierbar
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
20 μl | |
Unsteril | |
Autoklavierbar | |
48,3 mm | |
ATP-, RNase/DNase-, Endotoxin-frei | |
Nachfüllpackung | |
1056 Spitzen/Nachfüllpackung, 10 Nachfüllungen/Karton | |
Ja | |
Nein | |
Polypropylenharz |
Ungefiltert | |
klar | |
1,9 in. | |
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE-IVD-Konformität | |
Liquid Handling | |
UltraFeine Spitze | |
Ja | |
Rainin™ LTS™ Pipette | |
Eclipse™ |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labcon™ Eclipse™ 20 μl Pipettenspitzen für Rainin™ LTS Pipettierer > Pipettenspitzen; Zertifizierungen/Konformität: ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE-IVD-Konformität: Nachfüllpackung; Sterilität: Nicht steril; Volumen (metrisch): 20 μl; Menge: 1056 Spitzen/Nachfüllpackung, 10 Nachfüllpackungen/Karton.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur