Learn More
Labcon™ Eclipse™ 20 μl Pipettenspitzen für Rainin™ LTS Pipettierer
Geringe Montage- und Auswurfkräfte unter 3 kg
Marke: Labcon™ 1011-960-006-9
66.91 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- ATP-, RNase/DNase- und Endotoxin-frei (nicht pyrogenisch)
- Polypropylen-Harz der USP-Klasse VI
- Autoklavierbar
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
20 μl | |
Unsteril | |
Autoklavierbar | |
48,3 mm | |
ATP-, RNase/DNase-, Endotoxin-frei | |
Rack, 10 x 96 | |
960 Spitzen/Packung, 10 Packungen/Karton | |
Rainin™ LTS™ Pipette | |
Eclipse™ |
Ungefiltert | |
klar | |
1,9 in. | |
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE-IVD-Konformität | |
Liquid Handling | |
UltraFeine Spitze | |
Ja | |
Nein | |
Polypropylenharz |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Labcon™ Eclipse™ 20 μl Pipettenspitzen für Rainin™ LTS Pipettierer > Pipettenspitzen; Zertifizierungen/Konformität: ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE-IVD-Konformität: Rack, 96; Sterilität: Nicht steril; Volumen (metrisch): 20 μl; Menge: 960 Spitzen/Packung, 10 Packungen/Karton
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction