Learn More
Labcon Eclipse™ 1200 μl Pipettenspitzen für Rainin™ LTS Pipetten
GREENER_CHOICE
Niedrige Montage- und Auswurfkräfte unter 3 kg
36.50 CHF - 65.65 CHF
Spezifikation
Volumen (metrisch) 1200 μl
Gefiltert Ungefiltert
Farbe klar
Autoklavierbar Autoklavierbar
Länge (angloamerikanisch) 3,50 in.
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Sterilität Format Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Sterilität Format Preis Menge & Verfügbarkeit  
16673862
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Labcon
1019-260-000-9
Unsteril Refill
36.50 CHF
480 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16683862
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Labcon
1019-265-000-9
Steril Refill
38.85 CHF
480 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
16693862
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Labcon
1019-800-000-9
Unsteril Bagged
49.90 CHF
1000 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
16603872
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Labcon
1019-960-006-9
Unsteril Racks
45.15 CHF
576 Stück
Verfügbar ab: 28-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16613872
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Labcon
1019-965-006-9
Steril Racks
65.65 CHF
576 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Pipettenspitze
  • Passend für 1200 μl Rainin™ LTS-Pipetten
  • Geringe Montage- und Auswurfkräfte unter 3 kg
  • ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht pyrogen)
  • Polypropylen USP Klasse VI Harz
  • Autoklavierbar
  • Hergestellt in den USA
Spezifikation
Spezifikation
1200 μl
klar
3,50 in.
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD-Konformität
Liquid Handling
Ja
Nein
Polypropylenharz
Ungefiltert
Autoklavierbar
88,9 mm
Frei von ATP, RNase, DNase und Endotoxin (nicht-pyrogen)
UltraFeine Spitze
Rainin™ LTS™ Pipette
Eclipse™