Learn More
Labcon Eclipse™ 1200 μl Pipettenspitzen für Rainin™ LTS Pipetten
GREENER_CHOICE
Niedrige Montage- und Auswurfkräfte unter 3 kg
Marke:  Labcon 1019-265-000-9
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16683862
  • 38.85 CHF / 480 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Pipettenspitze
  • Passend für 1200 μl Rainin™ LTS-Pipettierer
  • Geringe Montage- und Auswurfkräfte unter 3 kg
  • ATP, RNase/DNase und frei von Endotoxin (nichtpyrogen)
  • Polypropylen USP Klasse VI Harz
  • Autoklavierbar
  • Hergestellt in den USA
Spezifikation
Spezifikation
1200 μl
Steril
Autoklavierbar
88,9 mm
Frei von ATP, RNase, DNase und Endotoxin (nicht-pyrogen)
E-Strahl
UltraFeine Spitze
Ja
Rainin™ LTS™ Pipette
Eclipse™
Ungefiltert
klar
3,50 in.
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD-Konformität
Liquid Handling
Refill
960 Spitzen / geringer Abfall Eclipse™ Nachfüllpackung
Ja
Nein
Polypropylenharz