Learn More
Labcon Eclipse™ 1200 μl Pipettenspitzen für Rainin™ LTS Pipetten
Niedrige Montage- und Auswurfkräfte unter 3 kg
Marke: Labcon 1019-800-000-9
45.31 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21693" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Description
- Pipettenspitze
- Passend für 1200 μl Rainin™ LTS-Pipettierer
- Geringe Montage- und Auswurfkräfte unter 3 kg
- ATP, RNase/DNase und frei von Endotoxin (nichtpyrogen)
- Polypropylen USP Klasse VI Harz
- Autoklavierbar
- Hergestellt in den USA
Specifications
1200 μl | |
Unsteril | |
Autoklavierbar | |
88,9 mm | |
Frei von ATP, RNase, DNase und Endotoxin (nicht-pyrogen) | |
Bagged | |
1000 Spitzen/Beutel | |
Rainin™ LTS™ Pipette | |
Eclipse™ |
Ungefiltert | |
klar | |
3,50 in. | |
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD-Konformität | |
Liquid Handling | |
UltraFeine Spitze | |
Ja | |
Nein | |
Polypropylenharz |