Learn More
ECL Plex Goat anti-Rabbit IgG-Cy™ 3 Secondary Antibody, Cytiva
250.96 CHF - 530.00 CHF
Spezifikation
Antigen | IgG |
---|---|
Klassifikation | Monoclonal |
Konjugat | Cyanine3 |
Form | Purified |
Wirtsspezies | Goat |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11580634
|
Life Science products Cytiva
28-9011-06 |
150 μg |
530.00 CHF
150 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 23-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11590634
|
Life Science products Cytiva
28-9011-07 |
600 μg | |||||||
Beschreibung
Host Species: Goat
Isotype: IgG
Species Reactivity: Rb
Western Blotting
Spezifikation
IgG | |
Cyanine3 | |
Goat | |
Secondary |
Monoclonal | |
Purified | |
IgG |
Sicherheit und Handhabung
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.