Learn More
ECL Plex Goat anti-Rabbit IgG-Cy™ 3 Secondary Antibody, Cytiva
Marke: Life Science products Cytiva 28-9011-06
421.88 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21631" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Host Species: Goat
Isotype: IgG
Species Reactivity: Rb
Western Blotting
Spezifikation
IgG | |
Cyanine3 | |
150 μg | |
Purified |
Monoclonal | |
Goat | |
Secondary | |
IgG |
Sicherheit und Handhabung
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.