Learn More
ECL Plex Goat anti-Rabbit IgG-Cy™ 3 Secondary Antibody, Cytiva
Marke: Life Science products Cytiva 28-9011-07
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Host Species: Goat
Isotype: IgG
Species Reactivity: Rb
Western Blotting
Spezifikation
IgG | |
Cyanine3 | |
600 μg | |
Purified |
Monoclonal | |
Goat | |
Secondary | |
IgG |