Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Arbeitsablauf-Kit für die Durchflusszytometrie humaner Zelloberflächen
Das eBioscience™ Arbeitsablauf-Kit für die Durchflusszytometrie humaner Zelloberflächen enthält alle Puffer, Blocker und Beads, die zur Färbung von Targets auf Zelloberflächen in Suspensionen von humanen Zellen für eine Untersuchung mittels herkömmlicher Durchflusszytometrie erforderlich sind.
Marke: Invitrogen™ A53011
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Das Kit enthält alle Puffer, Blocker und Beads, die zur Färbung von Targets auf Zelloberflächen in Suspensionen von humanen Zellen für eine Untersuchung mittels herkömmlicher Durchflusszytometrie erforderlich sind.
- Die Reagenzien in diesem Kit wurden auf Kombination mit untersuchungsspezifischen Antikörpern für die Erkennung von Targets auf Zelloberflächen mithilfe der Durchflusszytometrie optimiert.
- Effektive Kompensationskontrollen
- Blockierung Fc-Rezeptor
- Nicht-antikörperbasierte, nicht-proteinbasierte Blockierungslösung zur Reduzierung der Hintergrundfärbung von Fluorophoren
- Antikörperbindungspuffer minimiert die unspezifische Bindung von Antikörpern
- Fixierungspuffer zur Lagerung von gefärbten Proben
Das Kit enthält:
- UltraComp eBeads™ Plus Kompensationsbeads (01-3333-41)
- Polyklonaler Antikörper als Bindungsinhibitor Fc-Rezeptoren, eBioscience (14-9161-71)
- CellBlox Monozyten- und Makrophagen-Blockierungspuffer (B001T02F01)
- eBioscience Durchflusszytometrie-Färbepuffer (00-4222-57)
- eBioscience IC Fixierungspuffer (00-8222-49)
Spezifikation
1 Kit | |
Durchflusszytometrie |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ eBioscience™ Arbeitsablauf-Kit für die Durchflusszytometrie humaner Zelloberflächen > 1 Kit
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur