Learn More
Fisherbrand™ Easyplate™ Gestelle für Petrischalen
Farbcodierte Gestelle optimieren die Probenorganisation und -identifizierung.
250.00 CHF - 1495.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Petrischalenträger
Autoklavierbar Autoklavierbar
Aufnahmevermögen Petrischalen (48 x 100 mm)
Material Polycarbonat
Form Rectangular, Rounded Corners
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Farbe Positionen Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Positionen Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
11754736
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
18982-3109
Rot 48 22.8 cm
250.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10157541
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
1479304
Natur, Rot, Gelb, Blau (Satz von 4) 48 22,8 cm
1495.00 CHF
4 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 20-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11587832
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
18982-3314
Blau 84 35.5 cm
253.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11764736
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
18982-3209
Gelb 48 22.8 cm
250.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Farbcodierte Gestelle optimieren die Probenorganisation und -identifizierung.
  • Vergrößern den Arbeitsbereich und transportieren effizient große Mengen an Petrischalen
  • Erhältlich in 4 Farben und in zwei Größen; die Größe mit einer Höhe von 24.1 cm (9.5 Zoll) fasst achtundvierzig 100 mm-Petrischalen und die Größe mit einer Höhe von 36.8 cm (14.5 Zoll) fasst achtundvierzig 100 mm-Petrischalen
  • Silikon-Haltestreifen greifen jede Petrischale; einfaches Einsetzen und Entfernen von mehreren Schalen ohne obere oder untere Schalen zu beeinflussen
  • Seitliche Etiketten bieten Platz für die Identifizierung kritischer Proben
  • Leichtes, chemikalienbeständiges Polycarbonat
  • Autoklavierbar bei 121°C (250°F)
Bestellinformation
Erhältlich in zwei Größen—Das 14 Zoll-Gestell (35,5 cm) fasst insgesamt 84 Schalen; das 9 Zoll-Gestell (22,8 cm) 48.
Spezifikation
Spezifikation
Petrischalenträger
Petrischalen (48 x 100 mm)
Rectangular, Rounded Corners
Non-sterile
184 mm
100 mm
Autoklavierbar
Polycarbonat
Nein
10 cm-Petrischalen
184 mm
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Easyplate™ Gestelle für Petrischalen