Learn More
Bel-Art™ Scienceware™ Easyplate Gestell für Petrischalen
Den Arbeitsbereich vergrößern und große Mengen an Petrischalen effizient transportieren.
232.00 CHF - 241.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Petrischalenträger
Autoklavierbar Autoklavierbar
Aufnahmevermögen Petrischalen (100 mm)
Material Polycarbonat
Zur Verwendung mit (Geräte) Petrischale
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Farbe Höhe (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Höhe (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11744736
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Bel-Art™ Scienceware™
F18982-0009
Naturfarben 24 cm
232.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11794736
Unterlagen ansehen
Bel-Art™ Scienceware™
F18982-0314
Blau 37 cm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • Silikon-Haltestreifen greifen jede Petrischale; einfaches Einsetzen und Entfernen von mehreren Schalen ohne obere oder untere Schalen zu beeinflussen
  • Seitliche Etiketten bieten Platz für die Identifizierung kritischer Proben
  • Leichtes, chemikalienbeständiges Polycarbonat
  • Autoklavierbar bei 121°C (250°F)
Spezifikation
Spezifikation
Petrischalenträger
Petrischalen (100 mm)
Petrischale
Autoklavierbar
Polycarbonat
Je 1
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel-Art™ Scienceware™ Easyplate Gestell für Petrischalen