Learn More
Bel-Art™ Scienceware™ Easyplate Gestell für Petrischalen
Den Arbeitsbereich vergrößern und große Mengen an Petrischalen effizient transportieren.
Marke: Bel-Art™ Scienceware™ F18982-0314
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Silikon-Haltestreifen greifen jede Petrischale; einfaches Einsetzen und Entfernen von mehreren Schalen ohne obere oder untere Schalen zu beeinflussen
- Seitliche Etiketten bieten Platz für die Identifizierung kritischer Proben
- Leichtes, chemikalienbeständiges Polycarbonat
- Autoklavierbar bei 121 °C (250 °F)
Spezifikation
Petrischalenträger | |
Blau | |
Polycarbonat | |
Petrischale | |
37 cm |
Autoklavierbar | |
Petrischalen (100 mm) | |
84 | |
Je 1 | |
0.111 kg |