Learn More
Contec™ DualClean™ Reinigungssystem für Softwall-Streifen
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Entwickelt, um Vinylstreifenvorhänge gründlich und wirtschaftlich mit Leichtigkeit zu reinigen. Das Contec™ DualClean™ Softwall Streifenreinigungssystem ist ein einzigartiges System, das es einem Bediener ermöglicht, schnell beide Seiten eines Kunststoffstreifenvorhangs mit 4 bis 12 Zoll in einem einzigen Durchlauf zu reinigen.
431.00 CHF - 943.00 CHF
Spezifikation
Farbcode Weiß
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ermöglicht es einem Bediener, beide Seiten der Kunststoffbandvorhänge einfach und schnell in einem Durchgang zu reinigen
Color-coded Nein
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Produkttyp Material Sterilität Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Produkttyp Material Sterilität Preis Menge & Verfügbarkeit  
15626986
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Contec™
DCMD0001
DualClean Bezug Polyester-Mikrofaser Unsteril
923.00 CHF
80 Stück
Verfügbar ab: 14-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15636986
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Contec™
DCQT0001
DualClean Bezug Polyester-Gestrick Unsteril
539.00 CHF
80 Stück
Verfügbar ab: 14-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15606986
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Contec™
2778
DualClean Rahmen Edelstahl (304) Unsteril
431.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 21-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15646986
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Contec™
DCQT0002
DualClean Bezug Polyester-Gestrick Steril
943.00 CHF
80 Stück
Verfügbar ab: 25-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
DualClean System
Das System enthält einen Edelstahlrahmen mit zwei gebogenen Oberflächenteilen, Stoffbezüge und einen QuickConnect™ Stiel. QuickConnect Stiele sind austauschbar. Der empfohlene Stiel für das DualClean System ist Kat.-Nr. 19168806, ein ausziehbarer Glasfaserstiel. Alle Zubehörteile sind separat erhältlich.
  • Reinigt leicht und gleichmäßig beide Seiten des Streifens
  • Zwei Stoffbezüge für unterschiedliche Reinigungsanforderungen erhältlich:
    • Mikrofaserterfrottee entfernt und nimmt Staub und andere sichtbare Verunreinigungen auf
    • Quiltec™ Strickpolyester ist ideal für kritische Umgebungen geeignet
  • Rahmen kann an einer Vielzahl von Contec Stielen befestigt werden
  • Der elektropolierte Rahmen ist autoklavierbar und beständig gegen die meisten Chemikalien und Desinfektionsmittel
Spezifikation
Spezifikation
Weiß
Ermöglicht es einem Bediener, beide Seiten der Kunststoffbandvorhänge einfach und schnell in einem Durchgang zu reinigen
Nein
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Contec™ DualClean™ Reinigungssystem für Softwall-Streifen