Learn More
Contec™ DualClean™ Reinigungssystem für Softwall-Streifen
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Entwickelt, um Vinylstreifenvorhänge gründlich und wirtschaftlich mit Leichtigkeit zu reinigen. Das Contec™ DualClean™ Softwall Streifenreinigungssystem ist ein einzigartiges System, das es einem Bediener ermöglicht, schnell beide Seiten eines Kunststoffstreifenvorhangs mit 4 bis 12 Zoll in einem einzigen Durchlauf zu reinigen.
Marke:  Contec™ DCMD0001
689.53 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15626986
  • 923.00 CHF / 80 Stück
Verfügbar ab: 27-08-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
DualClean System
Das System enthält einen Edelstahlrahmen mit zwei gebogenen Oberflächenteilen, Stoffbezüge und einen QuickConnect™ Stiel. QuickConnect Stiele sind austauschbar. Der empfohlene Stiel für das DualClean System ist Kat.-Nr. 19168806, ein ausziehbarer Glasfaserstiel. Alle Zubehörteile sind separat erhältlich.
  • Reinigt leicht und gleichmäßig beide Seiten des Streifens
  • Zwei Stoffbezüge für unterschiedliche Reinigungsanforderungen erhältlich:
    • Mikrofaserterfrottee entfernt und nimmt Staub und andere sichtbare Verunreinigungen auf
    • Quiltec™ Strickpolyester ist ideal für kritische Umgebungen geeignet
  • Rahmen kann an einer Vielzahl von Contec Stielen befestigt werden
  • Der elektropolierte Rahmen ist autoklavierbar und beständig gegen die meisten Chemikalien und Desinfektionsmittel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
26,3 x 2,77 in. (67 x 7 cm)
Weiß
26.3 Zoll
66,8 cm
7 cm
Einmalgebrauch
ISO-Klasse 6 bis 8, Bereiche des Gütegrads C/D
Polyester-Mikrofaser
DualClean Bezug
Gehäuse DCMD0001
Unsteril
Nicht autoklavierbar
2.77 Zoll
Ermöglicht es einem Bediener, beide Seiten der Kunststoffbandvorhänge einfach und schnell in einem Durchgang zu reinigen
Nein
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1007008-0-0-1 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum21/09/2024 Catalog NumberDCMD0001
Name des Produkts
Contec™ DualClean™ Reinigungssystem für Softwall-Streifen > Polyester-Mikrofaser