Learn More
Contec™ EasyCurve™ Moppköpfe
Wählen Sie aus nicht sterilen oder steril validierten Versionen; die Moppköpfe sind autoklavierbar. Die Contec™ EasyCurve™ Moppköpfe verfügen über gebogene Moppflächen mit schwenkbaren Verbindungen für einen einfacheren Oberflächenkontakt in verschiedenen Winkeln.
306.00 CHF - 820.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Moppkopf |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Einwegprodukt | Ja |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
16685514
|
Contec™
EZMP0300 |
Ribbed Microfiber Mop Head | Unsteril |
641.00 CHF
48 Stück |
Verfügbar ab: 17-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16695514
|
Contec™
EZMP0350 |
Sterile Ribbed Microfiber Mop Head, Foam/Polyester Ribbed Microfiber Mop | Steril |
820.00 CHF
48 Stück |
Verfügbar ab: 07-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15656986
|
Contec™
EZSE0100 |
Gerippte Mikrofaser, versiegelte Kante | Unsteril |
463.00 CHF
40 Stück |
Verfügbar ab: 17-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15666986
|
Contec™
EZSE0150 |
Sterile Sealed Edge Mop Head | Steril |
306.00 CHF
24 Stück |
Verfügbar ab: 17-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Das EasyCurve™ Wischsystem bietet den Komfort eines selbstauswringenden Mopps ohne die ergonomischen Probleme. Das kompakte System (Mopp, Eimer und Wagen) ist für Reinräume jeder Größe ausgelegt und benötigt nur minimalen Stauraum. Moppköpfe werden an einem gebogenen, aus Edelstahl gefertigten Rahmen befestigt und bieten überragende Leistung, Flexibilität und Reichweite. Die gebogene Kopfkonstruktion ermöglicht eine Oberflächenreinigung durch "Abheben und Ziehen", wodurch eine gleichmäßige Verteilung von Desinfektionsmitteln und Reinigungsmitteln gewährleistet wird. Alle Komponenten sind separat erhältlich.- Flache, gewebelaminierte Moppköpfe
- Tropffreier hydrophiler Polyurethanschaum; kompatibel mit den meisten gängigen Lösungsmitteln
- Die beständige Außenschicht aus Polyester-Gewebe reduziert die Partikelbildung und sorgt für eine gleichmäßige Verteilung von Desinfektionsmitteln und Reinigungsmitteln
- Nicht tropfender Moppkopf für die Verwendung an Decken, Wänden und Böden
- Steril oder unsteril
- Erhältlich mit versiegelter Kante, um die Haltbarkeit zu erhöhen und das Risiko einer Kontamination durch Fasern und Partikel durch den freiliegenden Schaum zu beseitigen
- Die gerippte Mikrofaseroberfläche ermöglicht dem Anwender eine glatte und einfache Wischfunktion für eine bessere Partikelaufnahme und Kontaminationsentfernung
Spezifikation
Moppkopf | |
Autoklavierbar | |
Ja |