Learn More
Contec™ EasyCurve™ Moppköpfe
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Wählen Sie aus nicht sterilen oder steril validierten Versionen; die Moppköpfe sind autoklavierbar. Die Contec™ EasyCurve™ Moppköpfe verfügen über gebogene Moppflächen mit schwenkbaren Verbindungen für einen einfacheren Oberflächenkontakt in verschiedenen Winkeln.
Marke:  Contec™ EZMP0350
582.00 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16695514
  • 820.00 CHF / 48 Stück
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Das EasyCurve™ Wischsystem bietet den Komfort eines selbstauswringenden Mopps ohne die ergonomischen Probleme. Das kompakte System (Mopp, Eimer und Wagen) ist für Reinräume jeder Größe ausgelegt und benötigt nur minimalen Stauraum. Moppköpfe werden an einem gebogenen, aus Edelstahl gefertigten Rahmen  befestigt und bieten überragende Leistung, Flexibilität und Reichweite. Die gebogene Kopfkonstruktion ermöglicht eine Oberflächenreinigung durch 'Abheben und Ziehen', wodurch eine gleichmäßige Verteilung von Desinfektionsmitteln und Reinigungsmitteln gewährleistet wird. Alle Komponenten sind separat erhältlich.
  • Flache, gewebelaminierte Moppköpfe 
  • Tropffreier hydrophiler Polyurethanschaum; kompatibel mit den meisten gängigen Lösungsmitteln
  • Die beständige Außenschicht aus Polyestergewebe reduziert die Partikelbildung und sorgt für eine gleichmäßige Verteilung von Desinfektionsmitteln und Reinigungsmitteln
  • Nicht tropfender Moppkopf für die Verwendung an Decken, Wänden und Böden
  • Steril oder unsteril
  • Erhältlich mit versiegelter Kante, um die Haltbarkeit zu erhöhen und das Risiko einer Kontamination durch Fasern und Partikel durch den freiliegenden Schaum zu beseitigen
  • Die gerippte Mikrofaseroberfläche ermöglicht dem Anwender eine glatte und einfache Wischfunktion für eine bessere Partikelaufnahme und Kontaminationsentfernung
Spezifikation
Spezifikation
Moppkopf
Steril
36 x 11 x 2 cm (14 x 4,25 x 0,75 in.)
1/Beutel, 48 Beutel/Karton
Sterile Ribbed Microfiber Mop Head, Foam/Polyester Ribbed Microfiber Mop
No
White
Autoklavierbar
Ja
EasyCurve Moppsystem
Entwickelt für Produktionsanlagen für pharmazeutische und medizinische Geräte, Krankenhäuser, pharmazeutische Mischungsherstellung oder ähnliche kritische bzw. kontrollierte Umgebungen
Gestrickte Polyestermikrofaser-Qualität/hydrophiler Polyurethanschaum, hydrophiler Urethanschaum