Learn More
Contec™ EasyCurve™ Moppköpfe
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Wählen Sie aus nicht sterilen oder steril validierten Versionen; die Moppköpfe sind autoklavierbar. Die Contec™ EasyCurve™ Moppköpfe verfügen über gebogene Moppflächen mit schwenkbaren Verbindungen für einen einfacheren Oberflächenkontakt in verschiedenen Winkeln.
Marke:  Contec™ EZSE0150
228.55 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15666986
  • 306.00 CHF / 24 Stück
Verfügbar ab: 02-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Der Contec EasyCurve™ Mop wurde speziell für kritische und kontrollierte Umgebungen entwickelt und ist jetzt mit einer gerippten Mikrofaserfläche erhältlich, die dem Benutzer ein einfaches und ruckfreies Mopping für eine bessere Partikelaufnahme und Kontaminationsentfernung ermöglicht. Die Kombination aus gebogener Moppfläche und schwenkbarem Verbindungsstück sorgt für mühelosen Oberflächenkontakt und hervorragende Manövrierbarkeit. Der EasyCurve ist ein ideales Reinigungswerkzeug für Decken, Wände und Böden. Alle Komponenten des EasyCurve Mop sind autoklavierbar.
Merkmale und Vorteile
  • Alle Komponenten sind autoklavierbar, was sich ideal für eine Vielzahl von Reinigungsanwendungen in den kritischsten sterilen Umgebungen eignet.
  • Leichter Moppkopf und Griff verringern die Ermüdung des Bedieners erheblich.
  • Der Einweg-Mopp ist kostengünstig und einfach ohne Werkzeug zu installieren.
  • Gebogener Mopp und schwenkbarer Mopprahmen sorgen für mühelosen Kontakt mit der Oberfläche.
  • Die gerippte Mikrofaseroberfläche sorgt für eine bessere Kontaminationsentfernung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
15 x 5 x 0,375 in. (38 x 13 x 1 cm)
Steril
Einmalgebrauch
hydrophiler Urethanschaum
Moppkopf
Autoklavierbar
Nein
Name des Produkts
Contec™ EasyCurve™ Moppköpfe > EasyCurve Moppkopf mit versiegelten Kanten