Learn More
Thermo Scientific™ EASY-Spray™ HPLC-Säulen
Robuste HPLC-Säulen mit Kapillarfluss für die Trennung von empfindlichen Proteinen, Peptiden und mAbs mit einem eigenständigen oder integrierten, anwenderfreundlichen Design.
Marke:  Thermo Scientific™ ES907
1223.43 CHF gültig bis 2025-03-14
Benutzen Sie den Promotions-Code "24142" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17294503
  • 1287.82 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 21-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Stellen Sie mithilfe der Thermo Scientific™ EASY-Spray™ HPLC-Säulen einen robusten Nano- und Kapillarfluss in Ihr LC-MS sicher. Die mit integrierter Säule/integriertem Emitter versehene Ausführung vermeidet Totvolumen. Weiterhin sorgt die Temperaturregelung für maximale Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit. Diese Säulen wurden nach strengen Vorgaben getestet, um maximale Qualität zu gewährleisten. Sie bieten maximale Einfachheit und Anwenderfreundlichkeit. Die HPLC-Säulen mit Kapillarfluss ermöglichen eine Trennung von Proteinen, Peptiden und monoklonalen Antikörpern (MAb) mit hoher Empfindlichkeit. Proteomik-Forscher profitieren mehr denn je: von mehr Durchsatz, einer höheren Empfindlichkeit, einer besseren Trennleistung und mehr Anwenderfreundlichkeit.
EASY-Spray Ì- Vollständig integriertes HPLC-Säulen-/Temperatur-/Emitter-Design
  • Der integrierte Quarzglas-Emitter liefert ein außergewöhnlich stabiles Spray
  • Die integrierte Säule mit Temperaturregelung bietet maximale Zuverlässigkeit und Leistung
  • Elimination von Totvolumina durch eine einzige nanoViper-Verbindung zwischen der HPLC-Säule und der MS-Ionenquelle
  • Das Thermo Scientific™ nanoViper™ Fingertight-Fitting verhindert ein Überdrehen und schlechte Verbindungen
Vorteile des Easy Spray Designs
  • Kompromisslose Leistung und Anwenderfreundlichkeit in Nano-LC-MS
  • Ultrascharfe Peaks
  • Hervorragende Peak-Kapazität
  • Maximale Peptidabdeckung
  • Hervorragende Reproduzierbarkeit und Zuverlässigkeit von Säule zu Säule
  • Hervorragende Peak-Kapazität für eine umfassende Proteomcharakterisierung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
EASY-Spray HPLC-Kapillarsäule
Kapillarfluss-HPLC zur Trennung von empfindlichen Proteinen, Peptiden und mAb
8700 psi (600 bar)
4 μm
1500 Å
60 °C
PSDVB (Polystyrol-Divinylbenzol)
PSDVB (Polystyrol-Divinylbenzol)
Nicht zutreffend
150 μm
150 mm
Polymer
0 bis 9
Nicht zutreffend
N/A
MAbPac
HPLC-Analysesäule
Umkehrphase
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Name des Produkts
Thermo Scientific™ EASY-Spray™ HPLC-Säulen >
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.