Learn More
Ansell™ Easy Flex Mittelschwere blaugrüne Handschuhe der Serie 47-200 aus Nitril
So kühl und bequem wie Baumwolle, aber mit viel besserer Griffigkeit. Die Beschichtung befindet sich nur auf den Fingern und den Handflächen, um den Arbeitsbereich zu schützen. Die Haut am Handrücken kann frei atmen.
52.55 CHF
Spezifikation
Material der Rückseite Nitril
Zertifizierung/Konformität CE-Kennzeichnung, ANSI, KATEGORIE II EN 388:2111
Stulpenmaterial Nitril
Coating Material Nitril
Modell 47-200
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
11716743
Unterlagen ansehen
Ansell™
47200100
10
52.55 CHF
12 Paare
Verfügbar ab: 15-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12610902
Unterlagen ansehen
Ansell™
47200060
6,5
52.55 CHF
12 Paare
Verfügbar ab: 15-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12620902
Unterlagen ansehen
Ansell™
47200070
7
52.55 CHF
12 Paare
Verfügbar ab: 15-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11796733
Unterlagen ansehen
Ansell™
47200080
8
52.55 CHF
12 Paare
Verfügbar ab: 17-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11706743
Unterlagen ansehen
Ansell™
47200090
9
52.55 CHF
12 Paare
Verfügbar ab: 15-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Deutlich bessere Beständigkeit gegen Einrisse, Durchstiche und Abrieb.
  • Die Nitrilbeschichtung weist Öl und Fett ab
  • Sichere Handhabung glatter Objekte wie Kästen oder Geräte
  • Hält fünfmal länger als ein normaler Baumwollhandschuh.
  • Cut-and-Sewn-Aufbau
  • Interlock-Einlage aus Baumwolle
  • 3/4-getaucht
  • Strickbündchen
Spezifikation
Spezifikation
Nitril
Nitril
47-200
Handfläche beschichtet
Beständigkeit gegen Laufmaschen, Löcher, Abrieb und Schnitte
CE-Kennzeichnung, ANSI, KATEGORIE II EN 388:2111
Nitril
Interlock-Baumwolle
144 Paar
47-200