Learn More
Ansell™ Easy Flex Mittelschwere blaugrüne Handschuhe der Serie 47-200 aus Nitril
So kühl und bequem wie Baumwolle, aber mit viel besserer Griffigkeit. Die Beschichtung befindet sich nur auf den Fingern und den Handflächen, um den Arbeitsbereich zu schützen. Die Haut am Handrücken kann frei atmen.
Marke: Ansell™ 47200070
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Deutlich bessere Beständigkeit gegen Einrisse, Durchstiche und Abrieb.
- Die Nitrilbeschichtung weist Öl und Fett ab
- Sichere Handhabung glatter Objekte wie Kästen oder Geräte
- Hält fünfmal länger als ein normaler Baumwollhandschuh.
- Cut-and-Sewn-Aufbau
- Interlock-Einlage aus Baumwolle
- 3/4-getaucht
- Strickbündchen
Spezifikation
Nitril | |
Nitril | |
Mittelschwere Handschuhe | |
47-200 | |
Interlock-Baumwolle | |
144 Paar | |
47-200 |
CE-Kennzeichnung, ANSI, KATEGORIE II EN 388:2111 | |
Nitril | |
7 | |
Strickbund | |
Handfläche beschichtet | |
Beständigkeit gegen Laufmaschen, Löcher, Abrieb und Schnitte |