Learn More
Ansell™ Easy Flex Mittelschwere blaugrüne Handschuhe der Serie 47-200 aus Nitril
So kühl und bequem wie Baumwolle, aber mit viel besserer Griffigkeit. Die Beschichtung befindet sich nur auf den Fingern und den Handflächen, um den Arbeitsbereich zu schützen. Die Haut am Handrücken kann frei atmen.
Marke:  Ansell™ 47200100
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11716743
  • 52.55 CHF / 12 Paare
Verfügbar ab: 15-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Deutlich bessere Beständigkeit gegen Einrisse, Durchstiche und Abrieb.
  • Die Nitrilbeschichtung weist Öl und Fett ab
  • Sichere Handhabung glatter Objekte wie Kästen oder Geräte
  • Hält fünfmal länger als ein normaler Baumwollhandschuh.
  • Cut-and-Sewn-Aufbau
  • Interlock-Einlage aus Baumwolle
  • 3/4-getaucht
  • Strickbündchen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Nitril
Nitril
Mittelschwere Handschuhe
47-200
Interlock-Baumwolle
144 Paar
47-200
CE-Kennzeichnung, ANSI, KATEGORIE II EN 388:2111
Nitril
10
Strick
Handfläche beschichtet
Beständigkeit gegen Laufmaschen, Löcher, Abrieb und Schnitte