Learn More
Thermo Scientific™ E1-ClipTip™ Elektronische Einkanalpipetten
Mit unseren elektronischen Einkanalpipetten mit elektronischem Spitzenabwurf, Zeigefinger-Pipettierfunktion und ClipTip Technologie können Sie sich wiederholende Pipettieraufgaben mit Mikrozentrifugen oder Reagenzgläsern effizienter erledigen.
Marke: Thermo Scientific™ 4670020BT
527.12 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Mit den Thermo Scientific™ E1-ClipTip™ elektronischen Einkanalpipetten können Sie sich wiederholende Pipettieraufgaben mit Mikrozentrifugen oder Reagenzgläsern effizienter erledigen. Funktionen wie elektronischer Spitzenabwurf, Pipettiervorgang mit Zeigefinger und die Thermo Scientific™ ClipTip™ Technologie machen sie ideal. Die neue My Pipette™ Creator App ermöglicht die Programmierung von E1-Clip Tip ganz bequem über Ihren PC.
Innovative ClipTip-Technologie mit ineinander greifenden Spitzen*
- Die Spitze bleibt bis zum Abwerfen sicher und dicht befestigt — keine Vergeudung wertvoller Proben durch abgefallene Spitzen.
- Vollständige Abdichtung zum Sichern des Probenvolumens in jeder Spitze erhöht die Genauigkeit und Präzision
- Die Spitzen werden mit einer leichten Berührung — ohne großen Kraftaufwand aufgesetzt und abgeworfen.
My Pipette Creator revolutioniert das Pipettieren durch innovative Technologie
- Eine neuartige, webbasierte Pipettier-App in der Thermo Fisher Cloud
- Für eine effiziente, zentralisierte Programmierung und gemeinsame Nutzung von Protokollen durch mehrere Anwender von E1-ClipTip-Pipetten
- Bietet bereits programmierte Protokolle zum Herunterladen und Weiterleiten für viele Ihrer bevorzugten Reagenzienkits und Pipettierprotokolle.
- Verbinden Sie die E1-ClipTip-Pipette über Bluetooth** oder USB mit der App
- Verbessern Sie mithilfe Ihres Computers die Zusammenarbeit mit Kollegen und die Reproduzierbarkeit Ihrer Anwendungen.
Entspanntes Pipettieren mit der E1-ClipTip-Pipette
- E1-ClipTip bietet maximalen Komfort durch elektronischen Spitzenabwurf und Bedienung mit dem Zeigefinger, die den Daumen beim Pipettieren entlastet.
- Wählen Sie zwischen zwei Verwendungsarten: Programmieren Sie entweder einzelne Funktionsschritte für komplexere Anwendungen oder nutzen Sie die bereits voreingestellten Programme für gängige Applikationen
- Mit der Programmfunktion können Sie bis zu 30 Ihrer meistgenutzten selbst programmierten oder voreingestellten Protokolle unter spezifischen Namen abspeichern.
- Verbinden Sie Ihre E1-ClipTip-Pipette bequem über Bluetooth mit der My Pipette Creator App**
- Fünf unterschiedliche Anwenderprofile mit kundenspezifischen Einstellungen für mehrere Anwender und Protokolle
- Mit MyPipette™ können Sie im Hauptmenü die Symbole in der von Ihnen gewünschten Reihenfolge anordnen oder Verknüpfungen für Ihre bevorzugten Programme und Pipettier-Funktionen erstellen. Wichtige Einstellungen können auch durch ein Passwort vor ungewollten Änderungen geschützt werden
- Erinnerungsfunktionen für Service und Kalibrierung weisen Sie darauf hin, wann die Pipette gewartet werden muss
- Lithium-Ionen-Akku für langanhaltende Leistung und schnelles Aufladen Nutzen Sie zum Aufladen entweder den Ladeständer oder ein Ladekabel.
- 2 Jahre Garantie mit einfacher Online-Registrierung
E1-ClipTip Pipetten und ClipTip Spitzen für jede Anwendung
- Wählen Sie Ihre E1-ClipTip-Pipette aus unserem Angebot mit Volumina von 0,5 μl bis 1.250 μl:
- Einkanalpipetten
- Mehrkanalpipetten mit 8, 12 oder 16 Kanälen im 96er- oder 384er-Format
- Equalizer-Pipetten mit verstellbaren Spitzenabständen mit 6, 8, oder 12 Kanälen im 96er- oder 384er-Format
- Große Auswahl an ClipTip Spitzen:
- ClipTip Spitzen im 96er-Format sind in den Größen 20, 50, 200, 300, 1.000 und 1.250 μl erhältlich
- ClipTip Spitzen im 384-er Format sind in den Größen 12,5, 30 und 125 μl erhältlich
- Jeweils in mehreren Verpackungsvarianten erhältlich: mit Filter, steril, nicht steril, im Rack und als Nachfüllpackung
Kompatibel mit Thermo Scientific ClipTip-Pipettenspitzen
*E1-ClipTip 12,5 und alle 384 E1-ClipTip-Pipetten nutzen eine Snap-and-Seal-Technologie für Pipettenspitzen.
Unsere Modelle mit Bluetooth-Technologie sind in folgenden Ländern und Regionen erhältlich: Andorra, Australien, Belgien, Bulgarien, China, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Indien, Irland, Island, Italien, Japan, Kanada, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Monaco, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, San Marino, Schweden, Schweiz, Singapur, Slowakei, Slowenien, Spanien, Südkorea, Tschechische Republik, Ungarn, USA, Vatikanstadt und Zypern. Für andere Länder sollten Katalognummern ohne „BT“-Erweiterung verwendet werden.
Haftungsausschluss für Einschränkung der Nutzung von internen Forschungsergebnissen: Jegliche Beschränkungen, die dem Käufer auferlegt werden, das/die Produkt(e) nur für interne Forschungszwecke zu nutzen, gelten nicht für das/die Produkt(e) auf den mit dieser Erklärung verknüpften Webseiten.
Alle Marken sind Eigentum von Thermo Fisher Scientific und seinen Tochtergesellschaften, sofern nicht anders angegeben. Bluetooth™ ist eine Marke von Bluetooth SIG, Inc.
Spezifikation
ClipTip 200 | |
Gelb | |
Bluetooth | |
E1-ClipTip™ | |
Pipette | |
0,1 μl |
Ja | |
ClipTip™ 200 | |
1 | |
Ja | |
2 bis 125 μl |
Sonderangebote
-
Exklusive Promotion für Liquid Handling
Präzision freischalten: Top-Pipetten und Tipps zur Promotion!Aktionscode: 25076Gültig bis zum: 2025-03-31
-
Angebot zum Testen von Milch- und Pflanzenprodukten
Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre BedürfnisseAktionscode: 24134Gültig bis zum: 2025-03-31
-
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Wachsen Sie Ihre Entdeckung
Verlieben Sie sich in große ErsparnisseAktionscode: 24107Gültig bis zum: 2025-03-28
-
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92%