Learn More
Invitrogen™ E-PAGE™ Midi Protein Gels, 3.7 mm
E-PAGE™ Gele sind eigenständige, Fertiggele mit Gelmatrix und Elektroden, die in einer Einwegkassette verpackt sind.
936.00 CHF - 1086.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) E-Base
Gelgröße Midi
Gel Thickness 3,7 mm
Geltyp E-PAGE™
Trennverfahren Denaturierung
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Gelanteil (%) Wells Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Gelanteil (%) Wells Preis Menge & Verfügbarkeit  
10654583
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
EP09606
6% 96-Well
1086.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 13-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10206172
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
EP04808
8 % 48-Well
936.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 14-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
E-PAGE™ Gele sind eigenständige, Fertiggele mit Gelmatrix und Elektroden, die in einer Einwegkassette verpackt sind. Die Proteintrennung auf einem E-PAGE™ Gel erfordert ein E-Base™ Integriertes Gerät (EBM03), eine kompakte und automatisierte Plattform für die Elektrophorese mit mittlerem und hohem Durchsatz.
Jedes E-PAGE™ 48 8 %Gel enthält 48 Probenspuren und 4 Markerspuren mit einer Trennlänge von 3,2 cm. E-PAGE™ 48 Gele können mit einem 12- oder 8-Kanal-Pipettiersystem oder einem 4- oder 8-Spitzen-Robotersystem geladen werden (Abbildung 1).
Jedes E-PAGE™ 96 6 %-Gel enthält 96 Probenspuren und 8 Markerspuren mit einer Länge von 1,6 cm. Die Well-Öffnungen der E-PAGE&trade 96 Kassette sind mit dem standardmäßigen 96-Well-Plattenformat kompatibel, und können bequem mit einem Mehrkanalpipettierer oder Liquid-Handling-Robotergeräten mit 8, 12 oder 96 Spitzen beladen werden (Abbildung 2).
Sowohl E-PAGE™ 48- als auch 96-Kassetten können geöffnet werden, um das Gel für nachfolgende Färbungen oder Blotting zu entfernen (Abbildungen 3 und 4). Darüber hinaus ist jede Kassette mit einem individuellen Barcode versehen, um die Identifizierung des Gels mit handelsüblichen Barcode-Lesegeräten zu erleichtern.
Weitere Informationen zum E-PAGE™ Fertiggel-System
Das E-PAGE™ Fertiggel-System ist für die schnelle, reibungslose Proteinelektrophorese mit mittlerem und hohem Durchsatz konzipiert. Das System besteht aus den E-PAGE™ Fertiggelen, E-Base™ integrierten Geräten für den Lauf der Gele und der kostenlosen E-Editor™ 2.0 Software für die Bildanalyse.
Die E-Base™ integrierten Geräte kombinieren die Basis und die Stromquelle in einem Gerät. Bis zu 3 „Daughter“ E-Base™-Geräte (A10573) können an eine Mother E-Base™ angeschlossen werden, um die gleichzeitige Ausführung mehrerer Gele mit identischen Parametern zu ermöglichen. Die E-Base™ integrierten Geräte sind kompatibel mit der SBS-Standardplattengröße (Society for Biomolecules Screening) und können komfortabel auf Roboterdecks für die Handhabung von Flüssigkeiten montiert werden.
Spezifikation
Spezifikation
E-Base
3,7 mm
Denaturierung
E-PAGE™
Raumtemperatur
13 cm
Midi
E-PAGE™
Molekulargewicht
8 Gele/Karton
Lagerung bei Raumtemperatur. Die Temperatur darf nicht unter 4 °C fallen oder über 40 °C ansteigen
10,8 cm
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 6 Monate