Learn More
Invitrogen™ E-PAGE™ Midi Protein Gels, 3.7 mm
E-PAGE™ Gele sind eigenständige, Fertiggele mit Gelmatrix und Elektroden, die in einer Einwegkassette verpackt sind.
Marke:  Invitrogen™ EP04808
845.35 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21959" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10206172
  • 936.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Acht Gele, E-PAGE™ Ladepuffer 1, ein wiederverwendbares E-PAGE™ Blotting-Pad und ein Butterfly-Öffner.
Beschreibung
Beschreibung
E-PAGE™ Gele sind eigenständige, Fertiggele mit Gelmatrix und Elektroden, die in einer Einwegkassette verpackt sind. Die Proteintrennung auf einem E-PAGE™ Gel erfordert ein E-Base™ Integriertes Gerät (EBM03), eine kompakte und automatisierte Plattform für die Elektrophorese mit mittlerem und hohem Durchsatz.
Jedes 8%ige E-PAGE™ 48 Gel enthält 48 Probenspuren und 4 Markerspuren mit einer Trennlänge von 3,2 cm. E-PAGE™ 48 Gele können mit einem 12- oder 8-Kanal-Pipettiersystem oder einem Robotersystem mit 4 oder 8 Spitzen geladen werden (Abbildung 1).
Jedes 6%ige E-PAGE™ 96 Gel enthält 96 Probenspuren und 8 Markerspuren mit einer Länge von 1,6 cm. Die Well-Öffnungen der E-PAGE&trade 96-Kassette sind mit dem standardmäßigen 96-Well-Plattenformat kompatibel, und können bequem mit einem Mehrkanalpipettierer oder Liquid-Handling-Roboter mit 8, 12 oder 96 Spitzen beladen werden (Abbildung 2).
Sowohl E-PAGE™ 48- als auch 96-Kassetten können geöffnet werden, um das Gel für nachfolgende Färbungen oder Blottings zu entfernen (Abbildungen 3 und 4). Darüber hinaus ist jede Kassette mit einem individuellen Barcode versehen, der die Identifizierung des Gels mit handelsüblichen Barcode-Lesegeräten erleichtert.
Weitere Informationen zum E-PAGE™ Fertiggel-System
Das E-PAGE™ Fertiggel-System ist zur schnellen, reibungslosen Proteinelektrophorese mit mittlerem und hohem Durchsatz konzipiert. Das System besteht aus den E-PAGE™ Fertiggelen, integrierten E-Base™ Geräten für den Gellauf und der kostenlosen E-Editor™ 2.0 Software zur Bildanalyse.
Die integrierten E-Base™ Geräte kombinieren Basis und Stromquelle in einem Gerät. Zur gleichzeitigen Ausführung mehrerer Gele mit identischen Parametern können bis zu 3 „Daughter“ E-Base™ Geräte (A10573) an eine „Mother“ E-Base™ angeschlossen werden. Die integrierten E-Base™ Geräte sind kompatibel mit der SBS-Standardplattengröße (Society for Biomolecules Screening) und können zur Handhabung von Flüssigkeiten komfortabel auf Roboterdecksmontiert werden.
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
E-Base
Midi
E-PAGE™
20 bis 220 kDa
48-Well
E-PAGE™
Raumtemperatur
13 cm
8 %
3,7 mm
Bis zu 15 µl
Denaturierung
Molekulargewicht
8 Gele/Karton
Lagerung bei Raumtemperatur. Die Temperatur darf nicht unter 4 °C fallen oder über 40 °C ansteigen
10,8 cm