Learn More
Invitrogen™ E-PAGE™ Midi Protein Gels, 3.7 mm
E-PAGE™ Gele sind eigenständige, Fertiggele mit Gelmatrix und Elektroden, die in einer Einwegkassette verpackt sind.
Marke: Invitrogen™ EP09606
945.69 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21959" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: 8 E-PAGE™ 96 Gele, 4,5 ml E-PAGE™ Ladepuffer 1 (4x), 1 Butterfly-Öffner, 1 E-PAGE™ Blotting-Pad
Beschreibung
E-PAGE™ Gele sind eigenständige, Fertiggele mit Gelmatrix und Elektroden, die in einer Einwegkassette verpackt sind. Die Proteintrennung auf einem E-PAGE™ Gel erfordert ein E-Base™ Integriertes Gerät (EBM03), eine kompakte und automatisierte Plattform für die Elektrophorese mit mittlerem und hohem Durchsatz.
Jedes 8%ige E-PAGE™ 48 Gel enthält 48 Probenspuren und 4 Markerspuren mit einer Trennlänge von 3,2 cm. E-PAGE™ 48 Gele können mit einem 12- oder 8-Kanal-Pipettiersystem oder einem Robotersystem mit 4 oder 8 Spitzen geladen werden (Abbildung 1).Jedes 6%ige E-PAGE™ 96 Gel enthält 96 Probenspuren und 8 Markerspuren mit einer Länge von 1,6 cm. Die Well-Öffnungen der E-PAGE&trade 96-Kassette sind mit dem standardmäßigen 96-Well-Plattenformat kompatibel, und können bequem mit einem Mehrkanalpipettierer oder Liquid-Handling-Roboter mit 8, 12 oder 96 Spitzen beladen werden (Abbildung 2).
Sowohl E-PAGE™ 48- als auch 96-Kassetten können geöffnet werden, um das Gel für nachfolgende Färbungen oder Blottings zu entfernen (Abbildungen 3 und 4). Darüber hinaus ist jede Kassette mit einem individuellen Barcode versehen, der die Identifizierung des Gels mit handelsüblichen Barcode-Lesegeräten erleichtert.
Weitere Informationen zum E-PAGE™ Fertiggel-System
Das E-PAGE™ Fertiggel-System ist zur schnellen, reibungslosen Proteinelektrophorese mit mittlerem und hohem Durchsatz konzipiert. Das System besteht aus den E-PAGE™ Fertiggelen, integrierten E-Base™ Geräten für den Gellauf und der kostenlosen E-Editor™ 2.0 Software zur Bildanalyse.
Die integrierten E-Base™ Geräte kombinieren Basis und Stromquelle in einem Gerät. Zur gleichzeitigen Ausführung mehrerer Gele mit identischen Parametern können bis zu 3 „Daughter“ E-Base™ Geräte (A10573) an eine „Mother“ E-Base™ angeschlossen werden. Die integrierten E-Base™ Geräte sind kompatibel mit der SBS-Standardplattengröße (Society for Biomolecules Screening) und können zur Handhabung von Flüssigkeiten komfortabel auf Roboterdecksmontiert werden.
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
E-Base | |
Midi | |
E-PAGE™ | |
10 bis 300 kDa | |
96-Well | |
E-PAGE™ | |
Raumtemperatur | |
13 cm |
6% | |
3,7 mm | |
Bis zu 20 µl | |
Denaturierung | |
Molekulargewicht | |
8 Gele/Karton | |
Lagerung bei Raumtemperatur. Die Temperatur darf nicht unter 4 °C fallen oder über 40 °C ansteigen | |
10,8 cm |