Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ Power Snap Electrophoresis Device Starter Kit, SizeSelect II 2%
Für die schnelle und komfortable E-Gel™ Agarosegelelektrophorese, von der Beladung mit DNA-Proben bis hin zum Gelbild, entwickelt. Inklusive E-Gel™ SizeSelect™ II Agarose-Gel, 2 %.
Marke: Invitrogen™ G8162ST
1533.41 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Includes: E-Gel Power Snap Elektrophoresegerät, orangefarbene Sichtscheibe, E-Gel Go! Agarose-Geladapter, Kabel mit Netzadapter.
Beschreibung
Das Invitrogen E-Gel Power Snap Electrophoresis Device Starter Kit mit 2%igen E-Gel SizeSelect II Agarosegelen enthält alles, was Sie für eine schnellere und effizientere Größenauswahl der DNA-Fragmentbibliothek in einem Next-Generation-Sequencing (NGS)-Ablauf benötigen.
Inhalt des Kits:
- 10 E-Gel SizeSelect II Agarose-Gele, 2 % (Kat.- Nr. G661012)
- E-Gel Power Snap Elektrophoresegerät (Bestellnr. G8100)
- E-Gel Größenbestimmungs-DNA-Leiter (Bestellnr. 10488100)
Serviceleistungen
1 Jahr Garantie
Spezifikation
• 1 Elektrophoreseapparatur • 10 E-Gel SizeSelect II Gele • 1 Fläschchen E-Gel Größenbestimmungs-DNA-Leiter • 1 Netzteil • 1 Brille • 1 E-Gel Go! Adapter Bei Raumtemperatur lagern. |
|
1 kit | |
240 V Wechselspannung (Netzteil), 48 V Gleichspannung (Elektrophoreseapparatur) |
Starter-Kit für Elektrophoreseapparatur | |
Raumtemperatur | |
240 VAC |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Videos
-
Invitrogen E-Gel Power Snap electrophoresis system features
-
Invitrogen Power Snap camera features
Aktionen
-
Invitrogen
,
ABI Applied Biosystems
,
Thermo Scientific
,
Affymetrix eBioscience
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Exklusive Einsparungen für den Erfolg Ihrer Forschung.Aktionscode: 24108Gültig bis zum: 2025-07-04