Learn More
3M™ E-A-R™ Express™ Gehörschutzstöpsel, 28 dB, mit Schnur
Click to view available options
Farbe:
Gelb, Blau
Beschreibung
- Reduziert den Geräuschpegel um 28 dB, CE-zertifiziert, entspricht EN 353
- Gleitet sanft in Ihre Ohren, mit patentiertem Schaum mit langsamer Wiederherstellung
- Die Schaumstoffspitze sorgt für eine bequeme und effektive Abdichtung
- Verfügt über einen hygienischen Griff zum Einsetzen
- Der blaue Stiel und die gelbe Spitze sind zur einfachen Unterscheidung erkennbar
- Mit Kabel - praktisch, wenn Sie sich in oder aus lauten Umgebungen heraus bewegen
- 100 Paare pro Karton
- Erhältlich mit Sondenfunktion zur Verwendung mit dem 3M™ E-A-RFiT™ Dual-Ear-Validierungssystem
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Gelb, Blau |
Zertifizierung/Konformität | CE-Kennzeichnung |
Produkttyp | Express Pod Ohrstöpsel |
Material | Polyurethan |
Dokumentation
Product Information
Datasheets
7000103732
DateigrößeVersion: 134.8 kB
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08
Neues Angebot Jetzt kaufen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ E-A-R™ Express™ Gehörschutzstöpsel, 28 dB, mit Schnur >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur