Learn More
Dysprosiumstab, 12.7 mm (0.5 in.) Durchmesser, 99.9 % (Metallbasis ohne Ta), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11383808
Zum Warenkorb hinzufügen
Dysprosiumstab, 12.7 mm (0.5 in.) Durchmesser, 99.9 % (Metallbasis ohne Ta), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11383808
10 mm
Click to view available options
Menge:
10 mm
25 mm
50 mm
100 mm
Artikelnummer. 11383808
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 040286.HF
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
  • Unter Argonatmosphäre verpackt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7429-91-6
Summenformel Dy
Molekulargewicht (g/mol) 162.50
MDL-Nummer MFCD00010982
InChI-Schlüssel KBQHZAAAGSGFKK-UHFFFAOYSA-N
Synonym ingot reo, disprosio, atom, ion, ingot, pieces, powder, foil, 3n, chips, 3n, ingot, 3n
PubChem CID 23912
ChEBI CHEBI:33377
IUPAC-Name Dysprosium
SMILES [Dy]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dysprosium rod
Namenshinweis 12.7mm (0.5 in.) dia.
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis, ohne Ta)
Menge 10 mm
Reinheit (%) 99.9%
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Mylar, unter Argon
Gewicht ≈1.1g/mm
Form Stange, gegossen, Durchmesser ca.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerS07I042 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/06/2022 Catalog Number040286.HF,040286.DJ,040286.DM
ChargennummerU06H027 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number040286.HF,040286.DJ,040286.DM
ChargennummerM30F017 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number040286.HF,040286.DJ,040286.DM
ChargennummerF09T036 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number040286.HF,040286.DJ,040286.DM
ChargennummerR05B019 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog Number040286.HF,040286.DJ,040286.DM
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Dysprosiumstab, 12.7 mm (0.5 in.) Durchmesser, 99.9 % (Metallbasis ohne Ta), Thermo Scientific Chemicals >