Learn More
Dysprosium-Ingot, 99.8 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
- Verpackt in luftstabiler Poly-Flasche
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Dysprosium ingot |
Hinweise zum Prozentgehalt | (REO) |
Menge | 25 g |
Reinheit (%) | 99.8% |
Geruch | Geruchsneutral |
Verpackung | Poly-Flasche |
Form | Ignot |
Name des Produkts
Dysprosium-Ingot, 99.8 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur