Learn More
Dysprosium(III)-nitratpentahydrat, hellgelbe kristalline Aggregate, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11337657
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Dysprosium(III)-nitratpentahydrat, hellgelbe kristalline Aggregate, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11337657
100 g, 100 Gramm
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 11337657
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012922.22
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 10031-49-9 | DyH10N3O14 | 438.59 g/mol
Dysprosium(III) nitrate pentahydrate is used to prepare carboxylate-based dinuclear dysprosium compound by reacting with n-butyric acid and triethylamine using methanol as a solvent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10031-49-9
Summenformel DyH10N3O14
Molekulargewicht (g/mol) 438.59
MDL-Nummer MFCD00149683
InChI-Schlüssel NOTQUFQJAWMLCE-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name dysprosium(3+) pentahydrate trinitrate
SMILES O.O.O.O.O.[Dy+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dysprosium(III) nitrate pentahydrate
Schmelzpunkt 88.6°C
Namenshinweis Rare Earth Oxides Content
Farbe Gelb
Physikalische Form Kristalline Aggregate
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 99.9% (REO)
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 438.59 (348.51 Anhydrous)
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Name des Produkts
Dysprosium(III)-nitratpentahydrat, hellgelbe kristalline Aggregate, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >