Learn More
Dysprosium(III)-chlorid, ultratrocken, 99.98 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10025-74-8 | Cl3Dy | 268.85 g/mol
299.00 CHF - 1080.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 10025-74-8 |
---|---|
Summenformel | Cl3Dy |
Molekulargewicht (g/mol) | 268.85 |
MDL-Nummer | MFCD00010984 |
InChI-Schlüssel | BOXVSFHSLKQLNZ-UHFFFAOYSA-K |
IUPAC-Name | dysprosium(3+) trichloride |
SMILES | [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Dy+3] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11333877
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035692.06 |
5 g |
299.00 CHF
5 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11323877
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035692.14 |
25 g |
1080.00 CHF
25 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
It is used as a precursor for the preparation of other dysprosium salts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Ampulliert unter Argon
Chemische Identifikatoren
10025-74-8 | |
268.85 | |
BOXVSFHSLKQLNZ-UHFFFAOYSA-K | |
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Dy+3] |
Cl3Dy | |
MFCD00010984 | |
dysprosium(3+) trichloride |
Spezifikation
Dysprosium(III) chloride | |
Ultra dry | |
Pulver | |
Cl3Dy | |
14,3482 | |
BOXVSFHSLKQLNZ-UHFFFAOYSA-K | |
dysprosium(3+) trichloride | |
268.86 | |
Geruchsneutral | |
Hygroskopisch |
718°C | |
10025-74-8 | |
(REO) | |
MFCD00010984 | |
Soluble in water. | |
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Dy+3] | |
268.85 | |
99.98% | |
Ampulle | |
3.67 g/mL |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz
H319
Verursacht schwere Augenreizung.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 233-039-9
missing translation for 'tsca' : Ja
missing translation for 'storageNote' :
- Ampulliert unter Argon
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen