Learn More
Dysprosium(III)-chlorid, ultratrocken, 99.98 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11333877
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Dysprosium(III)-chlorid, ultratrocken, 99.98 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11333877
5 g, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11333877
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 035692.06
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 10025-74-8 | Cl3Dy | 268.85 g/mol
It is used as a precursor for the preparation of other dysprosium salts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Ampulliert unter Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10025-74-8
Summenformel Cl3Dy
Molekulargewicht (g/mol) 268.85
MDL-Nummer MFCD00010984
InChI-Schlüssel BOXVSFHSLKQLNZ-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-Name dysprosium(3+) trichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Dy+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dysprosium(III) chloride
Schmelzpunkt 718°C
Namenshinweis Ultra dry
Physikalische Form Pulver
Menge 5 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Merck Index 14,3482
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 268.86
Reinheit (%) 99.98%
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Ampulle
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 3.67 g/mL
Name des Produkts
Dysprosium(III)-chlorid, ultratrocken, 99.98 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >