Learn More
Dysprosium(III)-chloridhydrat, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
105.00 CHF - 348.00 CHF
Chemische Identifikatoren
MDL-Nummer MFCD00010984
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11321069
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
011316.14
25 g
105.00 CHF
25 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11331069
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
011316.22
100 g
348.00 CHF
100 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dysprosium(III) chloride can be used as a starting point for the preparation of other dysprosium salt.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
MFCD00010984
Spezifikation
Dysprosium(III) chloride hydrate
(REO)
Soluble in water.
99.9%
Kristalline Aggregate
MFCD00010984
268.86 (Anhydrous)
Hygroskopisch
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz
H319
Verursacht schwere Augenreizung.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 233-039-9
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Dysprosium(III)-chloridhydrat, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals