Learn More
Dysprosium(III)-chloridhydrat, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11331069
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Dysprosium(III)-chloridhydrat, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11331069
100 g, 100 Gramm
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 11331069
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011316.22
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dysprosium(III) chloride can be used as a starting point for the preparation of other dysprosium salt.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
MDL-Nummer MFCD00010984
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dysprosium(III) chloride hydrate
Physikalische Form Kristalline Aggregate
Menge 100 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 268.86 (Anhydrous)
Reinheit (%) 99.9%
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerW06K057 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/09/2024 Catalog Number011316.22,011316.14
ChargennummerX16J052 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/11/2023 Catalog Number011316.22,011316.14
ChargennummerN28I107 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number011316.22,011316.14
ChargennummerK18T054 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog Number011316.22,011316.14
ChargennummerB04T009 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog Number011316.22,011316.14
Name des Produkts
Dysprosium(III)-chloridhydrat, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >