Learn More
Abeba™ Dynamic 7310 Schuhe
Spezielle respirationssabsorbierende Auskleidung ermöglicht dem Fuß zu atmen. Mit TPU-Sohle mit hoher Rutschfestigkeit.
Marke: Abeba™ 7310/41
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC
- Glattes Leder, weiß
- Rutschfeste TPU-Außensohle
- Austauschbare Acc Wave-Einlage (Artikel-Nr. 3574)
- Desinfizierte,
- Antistatisch
- Fersenriemen faltbar, verstellbar
Spezifikation
CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC | |
Leder | |
Rutschfest | |
7310 |
Weiß | |
41 | |
Polyurethan |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Abeba™ Dynamic 7310 Schuhe > Größe:41
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur