Dokumentation
Product Information
Manuals
- 1
- 2
Für ein 1,5 ml-Mikrofugenröhrchen
Marke: Invitrogen™ AM10026
181.34 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Tiergesundheit, Probenvorbereitung für die Tiergesundheit, Aufreinigung und Analyse von DNA und RNA, RNA-Extraktion, Gesamt-RNA-Isolierung, Gesamt-RNA aus tierischen Zellen und Geweben, Gesamt-RNA aus bakteriellen Proben, Gesamt-RNA aus Blut, Aufreinigung viraler RNA/DNA
Versandbedingung: Raumtemperatur
Bei Raumtemperatur lagern. | |
Raumtemperatur | |
Je 1 |
Magnetfuß | |
Ambion™ | |
Magnetfuß |
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Gültig bis zum: 2025-06-20
Gültig bis zum: 2025-07-04