Learn More
Applied Biosystems™ Dynabeads™ EPEC/VTEC O26
Dynabeads EPEC/VTEC O26
Marke: Applied Biosystems™ 71013
434.15 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
For the rapid selective concentration of E.coli 026. Method can be performed manually or can be automated by using a BeadRetriever™.This Product Contains: Dynabeads™ coated with anti-E.coli O26 antibodies
Sensitivity: Sensitivity is very high and enables detection of 1 viable organism in 25g of sample or as few as 100 organisms / ml after pre enrichment
Spezifikation
2 mL | |
Store in refrigerator (2–8°C). | |
Room Temperature |
E. coli | |
Dynabeads™ MPC™, KingFisher mL Food Protection Purification System | |
Dynabeads™ |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Applied Biosystems™ Dynabeads™ EPEC/VTEC O26 > 2mL