Learn More
Thermo Scientific™ Gefärbte rote wässrige fluoreszierende Partikel
Thermo Scientific wässrige fluoreszierende Polymer-Mikrosphären sind Suspensionen aus innen gefärbten Mikrosphären und gewährleisten helle, kontrastreiche Farben.
201.00 CHF - 944.00 CHF
Spezifikation
Zusatzstoff | Geringe Mengen oberflächenaktiver Substanzen zur Unterdrückung von Agglomeration und Verbesserung der Stabilität |
---|---|
Konzentration | 1 % Fest |
Inhalt und Lagerung | Sofern nicht anders angegeben, sollte das Produkt gekühlt gelagert werden (2 ° bis 8 °C), es darf jedoch nicht eingefroren werden. Aufrecht lagern und Flasche dicht verschlossen halten Produkt entweder manuell durch vorsichtiges Überkopfdrehen oder mittels Vortexmixer mischen. Produkt umfasst Rührstab für kontinuierliches Mischen während der Probenanalyse. |
Inhalt | Gefärbte Polystyrol-Mikrosphären in Wasser |
Farbe | Rot |
Produktcode | Marke | Mittlerer Durchmesser (metrisch) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Mittlerer Durchmesser (metrisch) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10012714
|
Thermo Scientific™
R0100 |
1,0 μm | Je 1 |
201.00 CHF
10 Milliliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
11884912
|
Thermo Scientific™
R0100B |
1,0 μm | 60 mL |
908.00 CHF
60 Milliliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
11894912
|
Thermo Scientific™
R0200 |
2,0 μm | 10 ml |
201.00 CHF
10 Milliliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
11804922
|
Thermo Scientific™
R0200B |
2,0 μm | Je 1 |
908.00 CHF
60 Milliliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
10175094
|
Thermo Scientific™
R0300 |
3,0 μm | 10 ml |
215.00 CHF
10 Milliliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
11824922
|
Thermo Scientific™
R0300B |
3,0 μm | 60 mL |
908.00 CHF
60 Milliliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
11834922
|
Thermo Scientific™
R100 |
0,10 μm | 15 ml |
201.00 CHF
15 Milliliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
11844922
|
Thermo Scientific™
R100B |
0,10 μm | Je 1 |
908.00 CHF
90 Milliliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
11854922
|
Thermo Scientific™
R160 |
0,16 um | 15 ml | N/A | N/A | N/A | |||||
11864922
|
Thermo Scientific™
R160B |
0,16 um | Je 1 | N/A | N/A | N/A | |||||
10200035
|
Thermo Scientific™
R200 |
0,20 μm | 15 ml |
201.00 CHF
15 Milliliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
11884922
|
Thermo Scientific™
R200B |
0,20 μm | 90 ml |
908.00 CHF
90 Milliliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
10526245
|
Thermo Scientific™
R25 |
0,025 μm | 15 ml |
201.00 CHF
15 Milliliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
11804932
|
Thermo Scientific™
R25B |
0,025 μm | 90 mL |
908.00 CHF
90 Milliliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
10559124
|
Thermo Scientific™
R300 |
0,30 μm | 15 ml |
201.00 CHF
15 Milliliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
11824932
|
Thermo Scientific™
R300B |
0,30 μm | 90 mL |
908.00 CHF
90 Milliliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
11834932
|
Thermo Scientific™
R400 |
0,40 μm | 15 ml |
201.00 CHF
15 Milliliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
11844932
|
Thermo Scientific™
R400B |
0,40 μm | 90 ml |
908.00 CHF
90 Milliliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
12685597
|
Thermo Scientific™
R50 |
0,05 μm | 15 ml |
216.00 CHF
15 Milliliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
11854932
|
Thermo Scientific™
R50 |
0,05 μm | 15 ml | N/A | N/A | N/A | |||||
11523383
|
Thermo Scientific™
R500 |
0,50 μm | Je 1 |
201.00 CHF
15 Milliliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
11884932
|
Thermo Scientific™
R500B |
0,50 μm | 90 mL |
908.00 CHF
90 Milliliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
11864932
|
Thermo Scientific™
R50B |
0,05 μm | 90 ml |
908.00 CHF
90 Milliliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
11894932
|
Thermo Scientific™
R60 |
0,06 μm | Je 1 |
201.00 CHF
15 Milliliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
11814942
|
Thermo Scientific™
R600 |
0,60 μm | Je 1 |
201.00 CHF
15 Milliliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
11824942
|
Thermo Scientific™
R600B |
0,60 μm | 90 mL |
908.00 CHF
90 Milliliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
11804942
|
Thermo Scientific™
R60B |
0,06 μm | 90 mL |
908.00 CHF
90 Milliliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
11834942
|
Thermo Scientific™
R700 |
0,70 μm | 15 ml |
201.00 CHF
15 Milliliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
11844942
|
Thermo Scientific™
R700B |
0,70 μm | 90 mL |
908.00 CHF
90 Milliliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
11854942
|
Thermo Scientific™
R800 |
0,80 μm | 15mL. |
201.00 CHF
15 Milliliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
11864942
|
Thermo Scientific™
R800B |
0,80 μm | 90 ml |
908.00 CHF
90 Milliliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
11874942
|
Thermo Scientific™
R900 |
0,90 μm | 15 ml |
201.00 CHF
15 Milliliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
11884942
|
Thermo Scientific™
R900B |
0,90 μm | Je 1 |
908.00 CHF
90 Milliliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
Beschreibung
Verbessern Sie die Empfindlichkeit und Nachweisbarkeit von Analysemethoden mit Thermo Scientific™ Fluoro-Max roten wässrigen fluoreszierenden Partikeln, Mikrosphären-Suspensionen, die im Inneren gefärbt sind und helle, kontrastreiche Farben liefern.
Fluoro-Max fluoreszierende Partikel emittieren helle und unterscheidbare Farben, wenn sie mit Licht kürzerer Wellenlängen beleuchtet werden, was ihren Kontrast und ihre Sichtbarkeit im Verhältnis zu Hintergrundmaterialien verbessert. Diese innen gefärbten Polymerpartikel nehmen den Farbstoff über den Firefli™ Prozess auf. Diese Methode erzeugt helle fluoreszierende Farben, minimiert Fotobleichung und verhindert das Auslaugen von Farbstoff in wässrige Medien.Eigenschaften:
- Aus Polystyrol (PS) gefertigt, das eine Dichte von 1,05 g/cm3 und bei 589 nm (25 °C) einen Brechungsindex von 1,59 hat.
- Wässrige Suspensionen werden als 1%ige Feststoffe abgepackt.
- Diese Partikel lassen sich mit einem Epifluoreszenz-Mikroskop, Konfokalmikroskop, Fluorometer, Fluoreszenz-Spektralphotometer oder für Fluoreszenz aktivierten Zellensortierer nachweisen.
- Sie lassen sich auch per Mineralleuchte oder Schwarzlicht (UV) nachweisen.
Die Spektraldaten sind lediglich angenähert und nur für Referenzzwecke geeignet. Die spektralen Eigenschaften der Farbstoffe hängen ab von ihrer jeweiligen Konzentration und ihrer physischen Umgebung. Die exakten Maximalwerte für Anregung und Emission können je nach Größe und Zusammensetzung der Partikel variieren.
Empfohlen für:
- Filterprüfung
- Durchflusskontrolle
- Biologische Forschung
Spezifikation
Geringe Mengen oberflächenaktiver Substanzen zur Unterdrückung von Agglomeration und Verbesserung der Stabilität | |
Sofern nicht anders angegeben, sollte das Produkt gekühlt gelagert werden (2 ° bis 8 °C), es darf jedoch nicht eingefroren werden. Aufrecht lagern und Flasche dicht verschlossen halten Produkt entweder manuell durch vorsichtiges Überkopfdrehen oder mittels Vortexmixer mischen. Produkt umfasst Rührstab für kontinuierliches Mischen während der Probenanalyse. | |
Rot | |
Fluoreszierende Partikel | |
Paketeinleger | |
1,59 bei 589 nm (25 °C) |
1 % Fest | |
Gefärbte Polystyrol-Mikrosphären in Wasser | |
Polystyrol | |
Firefli fluoreszierendes Rot (542/612 nm) | |
1.05g/cm ³ | |
Produkt ist mindestens 24 Monate lang stabil. |